Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Spitzen mit Füllstandssensor, Tecan-Stil, vorsterilisiert
GREENER_CHOICE
Die schwarzen Spitzen gewährleisten eine präzise Probenabgabe
Marke:  Axygen™ TT-1000-CBK-HTR-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11384285
  • 216.75 CHF / 1536 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für Volumenbereiche von 20 bis 1000 μl
  • Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
  • Kompatibel mit Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200 Systemen
Certifications
Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 μ l
Steril
Autoklavierbar
Für präzise Probenzufuhr
Automatisierung, Rund
16 Gestelle/Karton
Polypropylen
Ungefiltert
Schwarz
Nicht-ANSI
Racks
Hängendes Pipettengestell
Aurora Biomed Versa 8-Kanalkopf, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Kopf
Name des Produkts
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Spitzen mit Füllstandssensor, Tecan-Stil, vorsterilisiert > 16 Racks/Karton; leitendes schwarzes Polypropylen; 1.000 μl; ungefiltert, steril