Learn More
BRAND™ HandyStep™ Elektronischer Touch S-Mehrfachdispenser
GREENER_CHOICE
Der BRAND™ HandyStep™ Elektronische Touch S-Mehrfachdispenser verfügt über Touchscreen-Bedienelemente für eine intuitive Bedienung.
Marke:  BRAND™ 705210
881.63 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16343677
  • 1310.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Im Standardmodus kann das Gerät mehrfach oder automatisch dispensieren, pipettieren und Favoriten speichern
  • Das S-Modell bietet Funktionen für sequenzielles Dispensieren, Multiaspiration und Titration
  • Erkennt automatisch BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsspitzen für Dispenser
  • Langlebige Lithiumionenbatterie
  • Automatischer Spitzenabwurf
  • Mehrsprachig - Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Chinesisch
  • Induktive Ladestation verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standardspitzen für Mehrfachdispenser
PD-Tip™ II
HandyStep™ Touch™ S
Elektronischer Mehrfachdispenser
PD-Tips II
5 cm
20 cm
100 bis 240 V
Schwarz/Weiß
Polymer
1
1 μl bis 50 ml
Ladegerät
6 cm
100 bis 240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Videos
  • Brand HandyStep
    Brand HandyStep
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand HandyStep
    • Brand HandyStep touch (EN)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand HandyStep touch
      • Brand HandyStep touch (DE)
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Brand HandyStep touch
        Sicherheitsdatenblatt (SDS)
        Dokumentation
        Dokumentation
        Brochures
        Flyers
        Manuals
        Zertifikate
        Zubehör anzeigen
        Name des Produkts
        BRAND™ HandyStep™ Elektronischer Touch S-Mehrfachdispenser > Volumenbereich: 1 μl bis 50 ml