Learn More
Melford L-Arginine HCl
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Marke:  Melford A50400-5000.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30018048
  • 1625.00 CHF / 5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 1119-34-2
  • Molecular Formula: C6H14N4O2 HCl
  • Molecular Weight: 210.7
Spezifikation
Spezifikation
L-Arginine HCl
1119-34-2
C6H14N4O2-HCl
5 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford L-Arginine HCl > 5 kg