Learn More
Hamilton™ Spritzen für CTC/LEAP GC PAL Autosampler: gasdicht
Zur Verwendung in PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt erweiterte und anderen Autosamplersystemen entwickelt
133.00 CHF - 494.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Innendurchmesser (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Innendurchmesser (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
10267132
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203082
1 ml 23 ga. 4.61 mm 1001 LTN
421.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11582235
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203043
25 μl 26 s ga 0.729 mm 1702 FN
142.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10270175
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203078
250 μl 26 ga. 2.30 mm 1725 FN
180.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11582255
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203080
500 μl 26 ga. 3.26 mm 1750 FN
133.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10570823
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203076
100 μl 26 s ga 1.46 mm 1710 FN
203.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10224902
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203206
10 μl 23 s ga 0.460 mm 1701 SN
240.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11592325
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203209
25 μl 26 s ga 0.729 mm 1702 SN
158.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10244633
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203226
100 μl 23 ga. 1.46 mm 1710 SN
284.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11522425
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203219
250 μl 26 G 2,30 mm 1725 SN
185.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11570112
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203086
5 ml 23 ga. 10.3 mm 1005 LTN
303.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11530062
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203141
1 ml 26 ga. 4.61 mm 1001 LTN
286.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10523859
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203225
500 μl 26 ga. 3.26 mm 1750 SN
170.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11520102
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203181
2.5 ml 26 ga. 7.29 mm 1002 LTN
303.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11570142
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203182
5 ml 26 ga. 10.3 mm 1005 LTN
494.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10261332
Unterlagen ansehen
Hamilton™
203084
2.5 ml 23 ga. 7.29 mm 1002 LTN
292.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Gasdichte Spritze
20 °C
PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt erweiterte und andere Autosamplersysteme
2 in.
68 °F
Je
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Spritzen für CTC/LEAP GC PAL Autosampler: gasdicht