Learn More
Hamilton™ Spritzen für CTC/LEAP GC PAL Autosampler: gasdicht
Zur Verwendung in PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt erweiterte und anderen Autosamplersystemen entwickelt
Marke:  Hamilton™ 203209
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11592325
  • 158.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
0,029 in.
0.729 mm
Individuell
Individuell
68 °F
20 °C
25 μl
PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt erweiterte und andere Autosamplersysteme
26 s ga
0,26 in.
6.6 mm
2 in.
Gasdichte Spritze
1702 SN
Je
Konus
Zementiert
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ Spritzen für CTC/LEAP GC PAL Autosampler: gasdicht > Gasdicht; 25 μl; Abschluss:SN; Gauge individuell; Spitzentyp:Individuell