Learn More
Hamilton™ Spritzen für CTC/LEAP GC PAL Autosampler: gasdicht
Zur Verwendung in PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt erweiterte und anderen Autosamplersystemen entwickelt
Marke:  Hamilton™ 203043
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11582235
  • 142.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
0,029 in.
0.13 mm
0,31 in.
7.9 mm
2 in.
51 mm
68 °F
20 °C
25 μl
PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt erweiterte und andere Autosamplersysteme
26 s ga
0,005 in.
0.019 Zoll
0.729 mm
0.483 mm
2 in.
Gasdichte Spritze
1702 FN
Je
Konus
Befestigt
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM548350 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/05/2025 Catalog Number203043
ChargennummerM563360 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/04/2025 Catalog Number203043
ChargennummerM563350 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/04/2025 Catalog Number203043
ChargennummerM563340 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/04/2025 Catalog Number203043
Name des Produkts
Hamilton™ Spritzen für CTC/LEAP GC PAL Autosampler: gasdicht > Gasdicht; 25 μl; Abschluss:FN; 26s Gauge; Spitzentyp:AS