Learn More
Hamilton™ Spritzen für CTC/LEAP GC PAL Autosampler: gasdicht
Zur Verwendung in PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt erweiterte und anderen Autosamplersystemen entwickelt
Marke:  Hamilton™
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10261332
  • 292.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ Spritzen für CTC/LEAP GC PAL Autosampler: gasdicht > Gasdicht; 2,5 ml; Abschluss:LTN; 23 Gauge; Spitzentyp:5