Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Phosphatase-Inhibitor-Einwegcocktail Artikelnummer.: 10668304
compliance-icons
Thermo Scientific™ Halt™ Phosphatase-Inhibitor-Einwegcocktail
Artikelnummer. 10668304 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 ml, 1 Milliliter
Click to view available options
Menge:
1 ml
10 ml
24 x 100 μl
5 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
10 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10668304
Marke: Thermo Scientific™ 78420
Förderung der Proteinbiologie
Aktionscode 24079 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Cocktail von Phosphatase-Inhibitoren stabilisiert die Serin-, Threonin- und Tyrosin-Phosphorylierung von Proteinen in Zellen und Geweben.
Konservieren Sie die Phosphorylierung von Proteinen in Zellen und Geweben mit dem Thermo Scientific™ Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail.
  • Der Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail schützt Phospho-Proteine während der Zelllyse vor Serin/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen (PTPs)
  • Das Produkt enthält eine Mischung von vier Inhibitoren mit breiter Spezifität, darunter Natriumfluorid, Natriumorthovanadat, Natriumpyrophosphat und Beta-Glycerophosphat
  • Der Inhibitor-Mix wird im praktischen 100x-Format geliefert, ist bei 4 °C stabil und für alle Zell- und Gewebeextrakte geeignet.
  • Der Cocktail schützt die Protein-Phosphorylation bei Immunpräzipitations- und Kinase-Assays
  • Phosphorylierung und Dephosphorylierung stellen einen molekularen Ein-/Aus-Schalter dar, der zahlreiche biologische Stoffwechselvorgänge in der Zelle regelt, darunter die Signaltransduktion, Zellteilung und Apoptose
  • Um die Aktivierungszustände der Phosphorylierung effektiv zu untersuchen, müssen die Phosphatasen inaktiviert werden, sodass ihre unkontrollierte Aktivität bei der Zelllyse verhindert wird
Weitere Merkmale
  • Frei von Protease-Hemmern – Verwenden Sie Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail zum Schutz sowohl gegen Proteasen als auch gegen Phosphatasen (78420)
  • Dialysierbar – bevor Sie Verfahren durchführen, die nachweislich unvereinbar mit Komponenten des Cocktails sind, können Sie die Probe entweder dialysieren oder entsalzen, um Inhibitoren aus Zellextrakten effektiv zu entfernen
  • Lieferung als 100x Konzentrat – wirksam bei einer Endkonzentration von 1X; allerdings erfordern Proben mit besonders hohen Konzentrationen an Phosphatase-Aktivität möglicherweise eine Endkonzentration von 2x bis 3x
  • Kompatibilität – kompatibel mit den meisten Detergenz-basierten Zelllyse-Reagenzien, einschließlich aller Thermo Scientific Pierce Zelllyse-Lösungen
  • All-in-one-Format – hemmt sowohl Serin/Threonin- als auch Protein-Tyrosin-Phosphatasen
  • Kompatibel mit gängigen Proteinassays – geeignet für Standard-Proteinassays, einschließlich BCA- und Coomassie (Bradford)-Assays
  • Praktische Lagerung – Lagerung im Kühlschrank (2 bis 8 °C) spart wertvollen Platz im Tiefkühlgerät und ermöglicht die sofortige Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Phosphatasehemmercocktail
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Form Flüssig
Produktlinie Halt™
Reagenztyp Phosphatase-Inhibitor
Hemmstoffe Phosphatase-Inhibitor
Menge 1 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZL402158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Artikelnummer78420
ChargennummerZJ399362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Artikelnummer78420
ChargennummerZI395907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Artikelnummer78420
ChargennummerZG393896 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Artikelnummer78420
ChargennummerZF391350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Artikelnummer78420
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Halt™ Phosphatase-Inhibitor-Einwegcocktail >