Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Phosphatase-Inhibitor-Einwegcocktail Artikelnummer.: 11833955
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Thermo Scientific™ Halt™ Phosphatase-Inhibitor-Einwegcocktail
Artikelnummer. 11833955 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
24 x 100 μl, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
1 ml
10 ml
24 x 100 μl
5 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
10 Milliliter
5 Milliliter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11833955
Marke: Thermo Scientific™ 78428
Förderung der Proteinbiologie
Aktionscode 24079 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Dieser Cocktail von Phosphatase-Inhibitoren stabilisiert die Serin-, Threonin- und Tyrosin-Phosphorylierung von Proteinen in Zellen und Geweben.
Konservieren Sie die Phosphorylierung von Proteinen in Zellen und Geweben mit dem Thermo Scientific™ Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail.
  • Der Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail schützt Phospho-Proteine während der Zelllyse vor Serin/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen (PTPs)
  • Das Produkt enthält eine Mischung von vier Inhibitoren mit breiter Spezifität, darunter Natriumfluorid, Natriumorthovanadat, Natriumpyrophosphat und Beta-Glycerophosphat
  • Der Inhibitor-Mix wird im praktischen 100x-Format geliefert, ist bei 4 °C stabil und für alle Zell- und Gewebeextrakte geeignet.
  • Der Cocktail schützt die Protein-Phosphorylation bei Immunpräzipitations- und Kinase-Assays
  • Phosphorylierung und Dephosphorylierung stellen einen molekularen Ein-/Aus-Schalter dar, der zahlreiche biologische Stoffwechselvorgänge in der Zelle regelt, darunter die Signaltransduktion, Zellteilung und Apoptose
  • Um die Aktivierungszustände der Phosphorylierung effektiv zu untersuchen, müssen die Phosphatasen inaktiviert werden, sodass ihre unkontrollierte Aktivität bei der Zelllyse verhindert wird
Weitere Merkmale
  • Frei von Protease-Hemmern – Verwenden Sie Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail zum Schutz sowohl gegen Proteasen als auch gegen Phosphatasen (78420)
  • Dialysierbar – bevor Sie Verfahren durchführen, die nachweislich unvereinbar mit Komponenten des Cocktails sind, können Sie die Probe entweder dialysieren oder entsalzen, um Inhibitoren aus Zellextrakten effektiv zu entfernen
  • Lieferung als 100x Konzentrat – wirksam bei einer Endkonzentration von 1X; allerdings erfordern Proben mit besonders hohen Konzentrationen an Phosphatase-Aktivität möglicherweise eine Endkonzentration von 2x bis 3x
  • Kompatibilität – kompatibel mit den meisten Detergenz-basierten Zelllyse-Reagenzien, einschließlich aller Thermo Scientific Pierce Zelllyse-Lösungen
  • All-in-one-Format – hemmt sowohl Serin/Threonin- als auch Protein-Tyrosin-Phosphatasen
  • Kompatibel mit gängigen Proteinassays – geeignet für Standard-Proteinassays, einschließlich BCA- und Coomassie (Bradford)-Assays
  • Praktische Lagerung – Lagerung im Kühlschrank (2 bis 8 °C) spart wertvollen Platz im Tiefkühlgerät und ermöglicht die sofortige Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Phosphatasehemmercocktail
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Form Flüssig
Produktlinie Halt™
Reagenztyp Phosphatase-Inhibitor
Hemmstoffe Phosphatase-Inhibitor
Menge 24 x 100 μl
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZL397936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer78428
ChargennummerZI394882 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Artikelnummer78428
ChargennummerZF391250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Artikelnummer78428
ChargennummerZC389937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Artikelnummer78428
ChargennummerZA386958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2024 Artikelnummer78428
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Halt™ Phosphatase-Inhibitor-Einwegcocktail >