Learn More
Thermo Scientific™ H-Flex1 Ausschwingrotor und Zubehör
Zentrifugieren leicht gemacht! Hohe Kapazität und Flexibilität - alles auf kleinem Raum.
188.94 CHF - 3904.43 CHF
Spezifikation
Typ Ausschwingrotor
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16525311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003303
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 8 x 50 ml Adapter, Set mit 2
1135.65 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16535311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003304
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 18 x 15 ml Adapter, Set mit 2
1135.65 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16545311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003305
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 33 x 10/12  l Adapter, Set mit 2
1135.65 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16555311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003306
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 42 x 5/7  l Adapter, Set mit 2
1135.65 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16575311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003308
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 400 ml-Flasche/Centrilab Adapter, Set mit 2
1130.63 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16595301
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003300
Thermo Scientific H-Flex1 Rotorkreuz
3904.43 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16505311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003301
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorbecher, Satz/2
2467.28 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16515311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003302
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor-Bioabdichtungsdeckel, Satz/2
562.80 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16565311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003307
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor-Mikrotiterplattenadapter, Satz/2
1135.65 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16585311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003309
Thermo Scientific H-Flex 1 Ersatz-O-Ringe für Rotor, Satz/2
188.94 CHF
2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Zentrifugieren leicht gemacht! Ganz gleich, ob für Klinik und Diagnostik oder Zellkulturen und andere Forschungsaufgaben – zentrifugieren Sie konische Röhrchen, Blutentnahmeröhrchen und Mikrotiterplatten in einem Rotor für kompakte Universalzentrifugen. Hohe Kapazität und Flexibilität - alles auf kleinem Raum.
  • Auto-Lock und aerosoldichte ClickSeal-Deckel ermöglichen schnellen Rotorwechsel und Deckelverschluss mit nur einer Hand
  • Zentrifugieren von Blutentnahmeröhrchen, konischen Röhrchen und Mikrotiterplatten ohne Rotor- oder Becherwechsel
  • Schnellere Ergebnisse ohne Austausch von Zubehör
  • Weniger Wartungsbedarf und Kontaminationspotenzial des Rotors durch selbstfettende Slide Coat-Oberfläche, keine Schmierstoffe erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Ausschwingrotor
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ H-Flex1 Ausschwingrotor und Zubehör