Learn More
Thermo Scientific™ H-Flex1 Ausschwingrotor und Zubehör
Zentrifugieren leicht gemacht! Hohe Kapazität und Flexibilität - alles auf kleinem Raum.
Marke: Thermo Scientific™ 75003309
172.39 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24378" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zentrifugieren leicht gemacht! Ganz gleich, ob für Klinik und Diagnostik oder Zellkulturen und andere Forschungsaufgaben – zentrifugieren Sie konische Röhrchen, Blutentnahmeröhrchen und Mikrotiterplatten in einem Rotor für kompakte Universalzentrifugen. Hohe Kapazität und Flexibilität - alles auf kleinem Raum.
- Auto-Lock und aerosoldichte ClickSeal-Deckel ermöglichen schnellen Rotorwechsel und Deckelverschluss mit nur einer Hand
- Zentrifugieren von Blutentnahmeröhrchen, konischen Röhrchen und Mikrotiterplatten ohne Rotor- oder Becherwechsel
- Schnellere Ergebnisse ohne Austausch von Zubehör
- Weniger Wartungsbedarf und Kontaminationspotenzial des Rotors durch selbstfettende Slide Coat-Oberfläche, keine Schmierstoffe erforderlich
Spezifikation
Thermo Scientific H-Flex 1 Ersatz-O-Ringe für Rotor, Satz/2 | |
Ausschwingrotor | |
Ja | |
Set of 2 |
EPDM | |
Thermo Scientific Sorvall Legend X1 und ST16 Serie, Thermo Scientific Multifuge X1 und Megafuge 16 Serie, Thermo Scientific SL 16 Serie | |
Nicht autoklavierbar |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31