Learn More
Thermo Scientific™ H-Flex1 Ausschwingrotor und Zubehör
Zentrifugieren leicht gemacht! Hohe Kapazität und Flexibilität - alles auf kleinem Raum.
Marke: Thermo Scientific™ 75003305
1012.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24378" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zentrifugieren leicht gemacht! Ganz gleich, ob für Klinik und Diagnostik oder Zellkulturen und andere Forschungsaufgaben – zentrifugieren Sie konische Röhrchen, Blutentnahmeröhrchen und Mikrotiterplatten in einem Rotor für kompakte Universalzentrifugen. Hohe Kapazität und Flexibilität - alles auf kleinem Raum.
- Auto-Lock und aerosoldichte ClickSeal-Deckel ermöglichen schnellen Rotorwechsel und Deckelverschluss mit nur einer Hand
- Zentrifugieren von Blutentnahmeröhrchen, konischen Röhrchen und Mikrotiterplatten ohne Rotor- oder Becherwechsel
- Schnellere Ergebnisse ohne Austausch von Zubehör
- Weniger Wartungsbedarf und Kontaminationspotenzial des Rotors durch selbstfettende Slide Coat-Oberfläche, keine Schmierstoffe erforderlich
Spezifikation
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 33 x 10/12 l Adapter, Set mit 2 | |
Ausschwingrotor | |
4297 | |
Ja | |
Set of 2 |
Geformtes Polyamidnylon | |
33 x 10/12 ml-Blutprobenröhrchen pro Adapter | |
75003300 H-Flex Rotorkreuz und 75003301 Becher | |
Autoklavierbar |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31