Learn More
OHAUS™ Guardian 5000 Heizplatte
Zuverlässige Heizrührer mit herausragenden Sicherheitsmerkmalen für den täglichen Gebrauch
646.00 CHF - 918.00 CHF
Spezifikation
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp EU
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
16640452
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30500523
e-G51HS07C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16670452
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30500553
e-G51HS10C
918.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16680452
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30500563
e-G51HSRDM Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein branchenweit führendes Früherkennungssystem mit zwei unabhängigen Sicherheitssteuerungen überwacht die Elektronik kontinuierlich und schaltet die Heizfunktion ab, bevor eine Überhitzung auftritt.
  • Unser leistungsstarker Motor ermöglicht präzises Rühren von 60 bis 1600 U/min. Ein starker Magnet und eine durchdachte Softwaresteuerung vermeiden Verspritzen beim Starten und im Betrieb, die sichere Magnetkupplung hilft bei zähflüssigen Proben.
  • Das helle LCD-Display enthält intuitive Symbole, große Temperatur- und Drehzahlanzeigen sowie eine markante Anzeigeleuchte für heiße Oberfläche – die gesamte Bauweise dient zur Überwachung der Leistung überall im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
230 V
50/60 Hz
EU
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Guardian 5000 Heizplatte