Learn More
OHAUS™ Guardian 5000 Heizplatte
Zuverlässige Heizrührer mit herausragenden Sicherheitsmerkmalen für den täglichen Gebrauch
Marke: OHAUS™ 30500563
613.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24301" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein branchenweit führendes Früherkennungssystem mit zwei unabhängigen Sicherheitssteuerungen überwacht die Elektronik kontinuierlich und schaltet die Heizfunktion ab, bevor eine Überhitzung auftritt.
- Unser leistungsstarker Motor ermöglicht präzises Rühren von 60 bis 1600 U/min. Ein starker Magnet und eine durchdachte Softwaresteuerung vermeiden Verspritzen beim Starten und im Betrieb, die sichere Magnetkupplung hilft bei zähflüssigen Proben.
- Das helle LCD-Display enthält intuitive Symbole, große Temperatur- und Drehzahlanzeigen sowie eine markante Anzeigeleuchte für heiße Oberfläche – die gesamte Bauweise dient zur Überwachung der Leistung überall im Labor.
Spezifikation
Aluminium | |
2,812 kg | |
e-G51HSRDM | |
126,000 mm | |
5,00 in. | |
173,00 mm | |
6,80 in. | |
2,600 kg |
230 V | |
230 V, 4,6 A , 50/60 Hz | |
10,50 in. | |
5 bis 380 °C | |
50/60 Hz | |
267,00 mm | |
5,700 lb | |
EU |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Guardian 5000 Heizplatte > E-G51HSRDM
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur