Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heizplattenrührer
Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 7,25 x 7,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU, UK
Marke: Fisherbrand™ SP88857205
259.51 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Präzise Rührsteuerung, ausgezeichnete Sicherheit und überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren.
Modernste Technologie
- Verbessertes Langsam-Rühren, gleichmäßige Drehzahlregelung und starke magnetische Kopplung
- Die Temperatur ist in Schritten von 1 Grad einstellbar
- Das HOT TOP Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert
- Automatischer Übertemperaturschutz
Flexible, robuste Konstruktion
- Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
- Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
- Optionaler Temperaturfühler und Spritzschutz
- Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
- Mit Rührstab
Hinweis:
Steckertyp ist EU-Ausführung (230 V, nicht geeignet für USA-Standardsteckdosen).
Certifications
cCSAus (100- bis 120-V-Modelle), CE (230-V-Modelle)
Compliance
RoHS-konform
Serviceleistungen
3 Jahre
Spezifikation
Keramik | |
Rührer mit Heizplatte | |
14 in. | |
9,7 cm | |
3,8 in. | |
20,8 cm | |
8,2 in. | |
Quadratisch | |
4 l | |
3 Jahre | |
RoHS, cCSAus (100- bis 120-V-Modell), CE (230-V-Modell) |
230 V | |
230 V, 50/60 Hz | |
7,25 x 7,25 in. | |
Umgebungstemperatur bis 540 °C | |
50/60 Hz | |
33 cm | |
Heizplattenrührer | |
UK/EU/CN | |
50 bis 1.500 U/min | |
7,25 x 7,25 in. |
Videos
-
Fisherbrand Isotemp stirrer hotplates
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30