Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanidinhydrochlorid, 99+ % Artikelnummer.: 15433499
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Guanidinhydrochlorid, 99+ %
Artikelnummer. 15433499
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 15433499
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60786.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Guanidine hydrochloride is used for purification of proteins and nucleic acids. It can be used as a medicine, organic synthesis intermediate and is used in dyes. It acts as an intermediate in the preparation of sulfadiazine, which is an important raw material for sulfamethyldiazine, sulfamethazine and folic acid. It is utilized to synthesis of 2-amino-pyrimidine, 2- amino -6- methyl-pyrimidine and 2-amino -4,6 - dimethyl-pyrimidine. Also used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Guanidin-Hydrochlorid wird zur Reinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet. Es kann als Arzneimittel, als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese und in Farbstoffen verwendet werden. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Sulfadiazin, einem wichtigen Rohstoff für Sulfamethyldiazin, Sulfamethazin und Folsäure. Es wird zur Synthese von 2-Aminopyrimidin, 2-Amino-6-Methylpyrimidin und 2-Amino -4,6-Dimethylpyrimidin verwendet. Es wird auch bei der RNA-Isolierung verwendet, um Nukleoproteine zu dissoziieren und RNase zu hemmen.
Löslichkeit
Frei löslich in Wasser. Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kann bei Lagerung agglomerieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-01-1
Summenformel CH6ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 95.53
MDL-Nummer MFCD00013026
InChI-Schlüssel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Guanidinhydrochlorid, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-Name Guanidin;hydrochlorid
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidine hydrochloride
Schmelzpunkt 185°C to 188°C
Farbe Weiß
Dichte 1.344
Menge 500 g
Beilstein 3591990
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4562
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water;Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 95.53
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX15K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog NumberJ60786.22,J60786.A1,J60786.36
ChargennummerR10K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog NumberJ60786.22,J60786.A1,J60786.36
ChargennummerM24K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog NumberJ60786.22,J60786.A1,J60786.36
ChargennummerW27J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog NumberJ60786.22,J60786.A1,J60786.36
ChargennummerR03J024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2023 Catalog NumberJ60786.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine hydrochloride
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Guanidinhydrochlorid, 99+ % >