Learn More
GSK 4716, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Selective agonist at estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ. Displays selectivity over ERRα and the classical estrogen receptors.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | GSK 4716 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 282.34 |
Reinheit (%) | >99% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GSK 4716, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur