Learn More
Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten blauen Graduierungen
Messzylinder, hohe Form, nach DIN 12 680 (Glas)/ISO 6706, mit sechseckigem Sockel. Zur Verwendung in Laboren, durch Chemiker, in Werkstätten, bei Außeneinsätzen und überall dort, wo volumetrische Messungen während der Produktion durchgeführt werden müssen.
Marke: Buerkle™ 7503-0100
Beschreibung
- PP, hochtransparent
- Kategorie B (DIN 12681/ISO 6706)
- Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten
- Bruchsicher
- Justiert auf “In”
Spezifikation
100 mL | |
Kategorie B DIN 12681/ISO 6706 | |
33 mm | |
1 | |
Autoklavierbar | |
Chemiker, während Außenarbeiten und überall dort, wo volumetrische Messungen durchgeführt werden müssen, Labore, Werkstätten | |
Hexagonal | |
Messzylinder |
Polypropylen | |
Geprägt | |
Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten | |
1 mL | |
Rund | |
Blue | |
250 mm |