Learn More
Kimble Chase™ Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit Fritte und Hahnstopfen aus PTFE
Säule für die Schwerkraftchromatographie, hergestellt aus Schläuchen mit mittlerer Wand und 821000 PTFE-Absperrhahn
Marke:  Kimble Chase™ 420540-0450
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13416349
  • 585.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-11-2025
Beschreibung
  • Glasfritte mit einer Porosität von 40 bis 60 Mikron am unteren Ende als Unterstützung für Säulenverpackungsmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ionenaustausch-Chromatographie
38 mm
Typ I
500 mm
Mit ausgefranster Scheibe und PTFE-Absperrhahn
Je 1
Chromatographiesäule
567 mL
Borosilikatglas
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimble Chase™ Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit Fritte und Hahnstopfen aus PTFE > Säulenkapazität: 567 ml