Learn More
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 926
Als Wickelmaterial für medizinische Kleidung ausgelegt.
86.55 CHF - 294.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EN 868-2 |
Farbe | Grün |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung medizinischer Kleidung, chirurgischer Instrumente und anderer Artikel, die bei der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisierung verwendet werden |
Produkttyp | Sterilisationspapier |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11714586
|
Fisherbrand™
0926F00026 |
100 mm | 100 x 100 cm |
291.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11738513
|
Fisherbrand™
0926F00022 |
50 cm | 50 x 50 cm |
86.55 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11720575
|
Fisherbrand™
0926F00029 |
65 cm | 65 x 65 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
11794576
|
Fisherbrand™
0926F00024 |
75 cm | 75 x 75 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
11710575
|
Fisherbrand™
0926F00023 |
60 cm | 60 x 60 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
11704586
|
Fisherbrand™
0926F00025 |
900 mm | 90 x 90 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Gewicht: 60 g/m2
- Krepppapier
Anwendungen:
- Für den Einsatz in der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisation
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Grün | |
Sterilisationspapier | |
926 |
EN 868-2 | |
Verpackung medizinischer Kleidung, chirurgischer Instrumente und anderer Artikel, die bei der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisierung verwendet werden | |
60 gsm | |
Papier |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 926