Learn More
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 926
Als Wickelmaterial für medizinische Kleidung ausgelegt.
Marke:  Fisherbrand™ 0926F00023
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11710575
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewicht: 60 g/m2
  • Krepppapier
Anwendungen:
  • Für den Einsatz in der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisation
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Grün
Papier
60 x 60 cm
60 cm
Sterilisationspapier
EN 868-2
Verpackung medizinischer Kleidung, chirurgischer Instrumente und anderer Artikel, die bei der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisierung verwendet werden
500/Packung
60 cm
60 gsm
926
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 926 > Dimensions: 60L x 60cmW