Learn More
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 926
Als Wickelmaterial für medizinische Kleidung ausgelegt.
Marke: Fisherbrand™ 0926F00029
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gewicht: 60 g/m2
- Krepppapier
Anwendungen:
- Für den Einsatz in der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisation
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Grün | |
Papier | |
65 x 65 cm | |
65 cm | |
Sterilisationspapier |
EN 868-2 | |
Verpackung medizinischer Kleidung, chirurgischer Instrumente und anderer Artikel, die bei der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisierung verwendet werden | |
500/Packung | |
65 cm | |
60 gsm | |
926 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 926 > Dimensions: 65L x 65cmW
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur