Learn More
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 926
Als Wickelmaterial für medizinische Kleidung ausgelegt.
Marke:  Fisherbrand™ 0926F00022
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11738513
  • 86.55 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewicht: 60 g/m2
  • Krepppapier
Anwendungen:
  • Für den Einsatz in der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisation
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Grün
Papier
50 x 50 cm
50 cm
Sterilisationspapier
EN 868-2
Verpackung medizinischer Kleidung, chirurgischer Instrumente und anderer Artikel, die bei der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisierung verwendet werden
500 Packungen
50 cm
60 gsm
926
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 926 > Abmessungen: 50 x 50 cm (L x B)