Learn More
Corning™ Sterile Gosselin™ Polypropylen-Halmpipetten
Geringeres Risiko von Kreuzkontamination durch Einwegpipetten
43.50 CHF - 957.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Typ | Strohhalmpipette |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12602255
![]() |
Corning™
EPI24B-02 |
2,2 mL | 24 cm | 50/Beutel | 6000/Karton |
292.89 CHF
6000 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11562772
![]() |
Corning™
EPI1B-01 |
1 ml | 19 cm | 40 Beutel/25 Einheiten | 1000 |
43.50 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11992815
![]() |
Corning™
EPI1B-01 |
1 ml | 19 cm | 40 Beutel/25 Einheiten | 1000 | N/A | ||||||
11825380
![]() |
Corning™
EPI24B-01 |
2,2 mL | 24 cm | 25/Beutel | 6000/Karton |
344.64 CHF
6000 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12672275
![]() |
Corning™
EPI5-01 |
5 mL | 7,3 cm | 10/Beutel | 3600/Karton |
332.35 CHF
3600 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11962785
![]() |
Corning™
EPI1B-05 |
1 ml | 19 cm | 100/Beutel | 100/Beutel |
418.57 CHF
12000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Produktrückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
- Steril 10-3
- Einzeln verpackt in Schnellverschlussbeuteln mit Manipulationssiegel
Spezifikation
Polypropylen | |
Strohhalmpipette | |
Ja |