Learn More
Corning™ Sterile Gosselin™ Polypropylen-Halmpipetten
Geringeres Risiko von Kreuzkontamination durch Einwegpipetten
Marke: Corning™ EPI1B-05
Beschreibung
- Produktrückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
- Steril 10-3
- Einzeln verpackt in Schnellverschlussbeuteln mit Manipulationssiegel
Spezifikation
Sterilität:SAL 10-3 | |
Steril | |
100/Beutel | |
19 cm | |
Ja |
Polypropylen | |
100/Beutel | |
1 ml | |
Strohhalmpipette |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Sterile Gosselin™ Polypropylen-Halmpipetten > 1 ml, Länge 190 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur