Learn More
Corning™ Sterile Gosselin™ Polypropylen-Halmpipetten
Geringeres Risiko von Kreuzkontamination durch Einwegpipetten
Marke: Corning™ EPI24B-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Produktrückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
- Steril 10–3
- Einzeln verpackt in Schnellverschlussbeuteln mit Manipulationssiegel
Spezifikation
Polypropylen | |
6000/Karton | |
2,2 mL | |
Strohhalmpipette |
Steril | |
25/Beutel | |
24 cm | |
Ja |