Learn More
Corning™ Sterile Gosselin™ Polypropylen-Halmpipetten
Geringeres Risiko von Kreuzkontamination durch Einwegpipetten
Marke: Corning™ EPI5-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Produktrückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
- Steril 10–3
- Einzeln verpackt in Schnellverschlussbeuteln mit Manipulationssiegel
Spezifikation
Polypropylen | |
3600/Karton | |
5 mL | |
Strohhalmpipette |
Steril | |
10/Beutel | |
7,3 cm | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Sterile Gosselin™ Polypropylen-Halmpipetten > Fassungsvermögen:5mL; Länge:7,37 Zoll (18,7cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur