Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile Polypropylen-Entnahmegeräte mit abnehmbarem Stiel
Die hochwertigen Probenwerkzeuge gewährleisten die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
288.70 CHF - 332.06 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11773154
![]() |
Corning™
TAFL1-01 |
90 ml | 11.41 Zoll | 29 cm |
288.70 CHF
150 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11763144
|
Corning™
TAT30-01 |
40 ml | 10.82 in. | 27.5 cm | N/A | ||||||
11743144
|
Corning™
TAT53-02 |
180 mL | 12 in. | 30.5 cm | N/A | ||||||
11733144
|
Corning™
TAT52-01 |
125 mL | 10.82 in. | 27.5 cm | N/A | ||||||
Description
- Blaue Behälter aus Polypropylen
- Abnehmbarer Griff
- Bruchfest, auslaufsicher
- Kein Risiko einer Kreuzkontamination
- Daten zur Rückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
- Einzeln verpackt in je einem manipulationssicheren Zip-Beutel
Spécification
Steril |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Corning™ Gosselin™ sterile Polypropylen-Entnahmegeräte mit abnehmbarem Stiel