Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile Polypropylen-Entnahmegeräte mit abnehmbarem Stiel
Die hochwertigen Probenwerkzeuge gewährleisten die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
Marke: Corning™ TAT52-01
Beschreibung
- Blaue Behälter aus Polypropylen
- Abnehmbarer Griff
- Bruchfest, auslaufsicher
- Kein Risiko einer Kreuzkontamination
- Daten zur Rückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
- Einzeln verpackt in je einem manipulationssicheren Zip-Beutel
Spezifikation
Dipper | |
Abnehmbarer Griff | |
125 mL | |
Blau | |
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment | |
5.2 cm | |
27.5 cm |
Polypropylen | |
4.22 oz. | |
Steril | |
EC N 1935/2004, ISO 11137 | |
2.04 in. | |
10.82 in. |