Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile Polypropylen-Entnahmegeräte mit abnehmbarem Stiel
Die hochwertigen Probenwerkzeuge gewährleisten die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
Marke:  Corning™ TAT53-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11743144
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Blaue Behälter aus Polypropylen
  • Abnehmbarer Griff
  • Bruchfest, auslaufsicher
  • Kein Risiko einer Kreuzkontamination
  • Daten zur Rückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
  • Einzeln verpackt in je einem manipulationssicheren Zip-Beutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dipper
Abnehmbarer Griff
180 mL
Blau
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
5.2 cm
30.5 cm
Polypropylen
6.08 oz.
Steril
EC N 1935/2004, ISO 11137
2.04 in.
12 in.
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ sterile Polypropylen-Entnahmegeräte mit abnehmbarem Stiel > Screw cap; Capacity: 180mL; 52 dia. x 305mm H