Learn More
Gosselin™ Petrischale aus Polystyrol
Schalen aus Kristallpolystyrol, mit optimaler Planlage.
102.44 CHF - 251.21 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | Polystyrol |
Form | Rund |
Typ | Petrischale |
Wellanzahl | 1 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Lüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Lüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11758573
|
Gosselin
BP53-06 |
55 mm | 14,2 mm | 6 |
233.95 CHF
1620 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15268043
|
Gosselin
BP143-07 |
140 mm | 20,6 mm | 3 |
102.44 CHF
176 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11718593
|
Gosselin
BP140-02 |
140 mm | 20,6 mm | 0 |
131.03 CHF
176 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15258043
![]() ![]() |
Gosselin
BP143-06 |
140 mm | 20,6 mm | 3 |
242.00 CHF
176 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11788573
|
Gosselin
BP50-02 |
55 mm | 14,2 mm | 0 |
251.21 CHF
1620 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11778573
|
Gosselin
BP50-01 |
55 mm | 14,2 mm | 0 |
227.10 CHF
1620 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11708593
|
Gosselin
BP140-01 |
140 mm | 20,6 mm | 0 |
107.39 CHF
176 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Description
- Geeignet für die aseptische Produktion
- Strahlensterilisiert
- Flacher Boden
Specifications
Naturfarben | |
Rund | |
1 |
Polystyrol | |
Petrischale | |
Wird im Klinik-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologiebereich verwendet |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gosselin™ Petrischale aus Polystyrol