Learn More
Gosselin™ Petrischale aus Polystyrol
Schalen aus Kristallpolystyrol, mit optimaler Planlage.
Marke:  Gosselin BP50-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11788573
  • 251.21 CHF / 1620 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Beschreibung
  • Geeignet für die aseptische Produktion
  • Strahlensterilisiert
  • Flacher Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EG N°1935/2004, ISO 11137
Polystyrol
Steril
1
1620 Schachtel
14,2 mm
Naturfarben
Rund
Petrischale
Wird im Klinik-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologiebereich verwendet
0
55 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Petrischale aus Polystyrol > Abmessungen:55 x 14,2 mm (Durchm. x H); steril; nicht belüftet