Learn More
Gosselin™ Petrischale aus Polystyrol
Schalen aus Kristallpolystyrol, mit optimaler Planlage.
Marke: Gosselin BP140-02
102.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für die aseptische Produktion
- Strahlensterilisiert
- Flacher Boden
Spezifikation
EG N°1935/2004, ISO 11137 | |
Polystyrol | |
Steril | |
1 | |
176/Karton | |
20,6 mm |
Naturfarben | |
Rund | |
Petrischale | |
Wird im Klinik-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologiebereich verwendet | |
0 | |
140 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Petrischale aus Polystyrol > Abmessungen:140 x 20,6 mm (Durchmesser x H); steril; nicht belüftet
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur