Learn More
Gosselin™ Petrischale aus Polystyrol
Schalen aus Kristallpolystyrol, mit optimaler Planlage.
Marke: Gosselin BP143-06
95.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geeignet für die aseptische Produktion
- Strahlensterilisiert
- Flacher Boden
Spezifikation
Richtlinie EG N°1935/2004 | |
Naturfarben | |
Rund | |
Petrischale | |
Wird im Klinik-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologiebereich verwendet | |
20,6 mm |
Inklusive Verschluss | |
Polystyrol | |
Steril | |
1 | |
3 | |
140 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
922734 | Konformitätsbescheinigung | 11/04/2025 | BP143-06 |
922733 | Konformitätsbescheinigung | 07/04/2025 | BP143-06 |
921265 | Konformitätsbescheinigung | 03/04/2025 | BP143-06 |
920082 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2025 | BP143-06 |
918293 | Konformitätsbescheinigung | 21/02/2025 | BP143-06 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
20Stunden
12Minuten
22Sekunden
29