Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Pipettenbehälter aus Polypropylen
Eine hervorragende Möglichkeit zur Abfallentsorgung im Labor. Gosselin™ Pipettenbehälter ist mit einem stabilen Polypropylenkunststoffkörper ausgestattet.
Marke:  Gosselin™ PIPB-01
Artikelnummer. 11703313
  • 392.00 CHF / 16 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht steril
  • Autoklavierbar
  • Für medizinischen und mobilen Einsatz
  • Eindeutig manipulationssicherer Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 l
Ja
343 mm
Autoklavierbar
Gelb
166 mm
155 mm
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ Pipettenbehälter aus Polypropylen > Kapazität: 5 l