Learn More
BD Propidium Iodide Staining Solution, 2ml
Entwickelt für den Einsatz in zweifarbigen, durchflusszytometrischen Annexin V-Assays.
Marke: BD 556463
117.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Wird im orangen Bereich des Spektrums mit einem Bandpassfilter von 562 bis 588 nm erkannt
- Wird zur Beurteilung der Integrität der Plasmamembran (PM) in Annexin V Apoptose-Assays verwendet
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Pharmingen Propidiumiodid-Färbelösung | |
2 ml |