Learn More
VITLAB™ Uhrschale, PP, mit Fuß, transparent, D=60mm
Marke:  VITLAB™ 80452
Artikelnummer. 15282749
  • 30.60 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Autoklavierbar
Rund
Zum Abdecken von Bechern
PTFE
Uhrglas
60 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
VITLAB™ Uhrschale, PP, mit Fuß, transparent, D=60mm > Durchmesser 60 mm