Learn More
Gold Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Au in 0.5N HCl, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold standard solution |
---|---|
Namenshinweis | 1 mg/ml Au in 0.5N HCl |
Verpackung | Kunststoffflasche |
CAS | 7440-57-5, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Dichte | 1.0900g/mL |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10666212
|
Thermo Scientific Acros
|
100 mL |
N/A
|
N/A | |||||
10743581
|
Thermo Scientific Acros
|
500 mL |
N/A
|
N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpezifikation
Gold standard solution | |
Kunststoffflasche | |
1.0900g/mL | |
Au | |
MFCD00003436 | |
Orange-Gelb bis Gelb | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. | |
Gold | |
23985 | |
196.97 |
1 mg/ml Au in 0.5N HCl | |
7440-57-5, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
1.09 | |
Pulver und/oder Stückchen | |
990 to 1010 μg/mL of Au(3+) in 10 to 20% HCl | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
AAS |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere AugenschädenKann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Gefahr
- Gold standard solution, 1 mg/ml Au in 10-20% HCl
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid