Learn More
Quickfit™ Kolonnenfüllkörper aus Borosilikatglas mit Raschig-Ringen
Zur Verwendung mit Quickfit™ einfachen Rektifikationskolonnen
Marke: Quickfit FC8/09
174.45 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Quickfit™ einfachen Rektifikationskolonnen
- Raschig-Ringe – kurze Längen von Glasschläuchen
- Lieferung in 1 l-Beuteln
- Hergestellt aus Borosilikatglas zur kontaminationsfreien Leistung
Spezifikation
9 mm | |
Raschig-Ring | |
Pyrex Borosilikatglas | |
QuickFit™ einfache Fraktionierungssäulen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Kolonnenfüllkörper aus Borosilikatglas mit Raschig-Ringen > Länge:9mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur