Learn More
Hoefer™ Gradientenmischer der SG Serie
Ideal zur Erzeugung von Gradienten aus Polyacrylamid, Saccharose und Caesiumchlorid
Marke:  Hoefer™ SG15
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11534424
  • 493.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100 Im Lieferumfang enthalten: Gradientenerzeuger mit PTFE-Ventilen, Luer-Auslassanschluss, Stützstange, Schlauchtüllenadapter und 22-Gauge-Nadel
  • Modell SG 500 Im Lieferumfang enthalten: Gradientenerzeuger mit Schiebeventil, vier Wrap-and-Seal-Schlauchklemmen
Beschreibung
Beschreibung
Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100
  • Aus schwerem Acrylkunststoff mit hochwertigen, leckfreien PTFE-Harzventilen gefräst
  • Der flache Boden sorgt für Stabilität auf Magnetrührern; zum Gewährleisten zusätzlicher Stabilität kann am Ringständer eine Stützstange befestigt werden
  • Luer-Schläuche mit 4 mm Innendurchmesser sind anschließbar. Mit den mitgelieferten Adaptern können auch Schläuche mit 2 mm Innendurchmesser oder Schläuche 22-Gauge-angeschlossen werden.
  • SG 100 eignet sich ideal für Hoefer Mighty Small™ Gel-Gießvorrichtungen SE 275 (für vier Gele) und SE 215 (für 10 Gele).
Modell SG 500
  • Besteht aus zwei zylindrischen Acrylkammern, die auf einem flachen Acrylsockel miteinander verbunden und befestigt sind
  • Der Kanal zwischen dem Reservoir und den Mischkammern lässt sich mit einem einfachen Schiebeventil öffnen und schließen.
  • Eignet sich für die Ausbildung von Polyacrylamid- oder Puffergradienten, die mit mittelgroßen bis kleinen Chromatographiesäulen verwendet werden
  • Ideal für Hoefer SE 615 und SE 915 Mehr-Gel-Gießvorrichtungen
Spezifikation
Spezifikation
Mighty Small™ Gel-Gießvorrichtung SE 275 (für 4 Gele) oder SE 215 (für 10 Gele)
Gradientenerzeuger mit Ventilen aus PTFE, Luer-Auslassanschluss, Haltestange, Schlauchtüllenadapter und 22G-Nadel
15 ml
Gradientenerzeuger
0.5 oz.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Hoefer™ Gradientenmischer der SG Serie > Modell SG 15; Gesamtvolumen 15 ml