Learn More
Glycerin, ≥ 99.0 % (GC), Reagenzqualität, Honeywell™ Artikelnummer.: 15627890
Zum Warenkorb hinzufügen
Glycerin, ≥ 99.0 % (GC), Reagenzqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15627890 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
5 l, Aluminiumflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
1 gal.
5 l
20 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15627890
Marke: Honeywell Research Chemicals G77575L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Reagenzgütegrad, ≥99.0 % (GC)
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglynMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Schmelzpunkt 18 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.25 g/ml
pH Neutral
Siedepunkt 290 °C (1013 hPa)
Flammpunkt 160 °C (320 °F)
Zündpunkt 698 °F
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Aluminiumflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Menge 5 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 635685
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
Dampfdichte 3.1 (vs. Luft)
Formelmasse 92.09 mol
Dampfdruck 1 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.0 % (GC)
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Glycerin, ≥ 99.0 % (GC), Reagenzqualität, Honeywell™ >