Learn More
Glycerin, ≥ 99.0 % (GC), Reagenzqualität, Honeywell™ Artikelnummer.: 15607890
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Glycerin, ≥ 99.0 % (GC), Reagenzqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15607890 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
20 l, Poly-Eimer
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
1 gal.
5 l
20 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15607890
Marke: Honeywell Research Chemicals G775720L
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Reagenzgütegrad, ≥99.0 % (GC)
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Specifications
Chemischer Name oder Material Glycerin
Schmelzpunkt 18 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.25 g/ml
pH Neutral
Siedepunkt 290 °C (1013 hPa)
Flammpunkt 160 °C (320 °F)
Zündpunkt 698 °F
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Eimer
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Menge 20 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 635685
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
Dampfdichte 3.1 (vs. Luft)
Formelmasse 92.09 mol
Dampfdruck 1 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.0 % (GC)
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Glycerin, ≥ 99.0 % (GC), Reagenzqualität, Honeywell™ >