Learn More
Glycerin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Glycerin wird als Lösungsmittel, Süßungsmittel, Konservierungsmittel, Frostschutzmittel, Verdickungsmittel in Likören und Feuchthaltemittel in der Lebensmittelindustrie verwendet. Wird auch bei der Herstellung pharmazeutischer und persönlicher Pflegeprodukte verwendet, wodurch die Glätte verbessert und die Schmierung gewährleistet wird. Ist ein aktiver Bestandteil der Glycerinseife. Findet Anwendung in Hustensirupen, Elixieren und Schwangeren, Zahnpasta, Seifen, Mundspülungen, Hautpflegeprodukten, Rasiercreme, Haarpflegeprodukten und wasserbasierten persönlichen Schmiermitteln. Wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Nitroglycerin, Allyliodid, Epichlorhydrin und Glycerinacetat verwendet. Wird im medizinischen Bereich auch als Abführmittel und zur vorübergehenden Verringerung des inneren Augendrucks verwendet. Ist darüber hinaus an der Unterstützung des Gießens von Gradientengelen sowie von Proteinstabilisatoren und Speicherpufferkomponenten beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Alkohol. Teilweise mischbar mit Äther und Ethylacetat. Unmischbar mit Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Perchlorsäure, Bleioxid, Essigsäureanhydrid, Nitrobenzol, Chlor, Peroxiden, starken Säuren und starken Basen.
Glycerin wird als Lösungsmittel, Süßungsmittel, Konservierungsmittel, Frostschutzmittel, Verdickungsmittel in Likören und Feuchthaltemittel in der Lebensmittelindustrie verwendet. Wird auch bei der Herstellung pharmazeutischer und persönlicher Pflegeprodukte verwendet, wodurch die Glätte verbessert und die Schmierung gewährleistet wird. Ist ein aktiver Bestandteil der Glycerinseife. Findet Anwendung in Hustensirupen, Elixieren und Schwangeren, Zahnpasta, Seifen, Mundspülungen, Hautpflegeprodukten, Rasiercreme, Haarpflegeprodukten und wasserbasierten persönlichen Schmiermitteln. Wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Nitroglycerin, Allyliodid, Epichlorhydrin und Glycerinacetat verwendet. Wird im medizinischen Bereich auch als Abführmittel und zur vorübergehenden Verringerung des inneren Augendrucks verwendet. Ist darüber hinaus an der Unterstützung des Gießens von Gradientengelen sowie von Proteinstabilisatoren und Speicherpufferkomponenten beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Alkohol. Teilweise mischbar mit Äther und Ethylacetat. Unmischbar mit Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Perchlorsäure, Bleioxid, Essigsäureanhydrid, Nitrobenzol, Chlor, Peroxiden, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycerin |
Schmelzpunkt | 18 °C |
Dichte | 1.26 |
Siedepunkt | 182°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 160°C (320°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Strukturformel | HOCH2CH(OH)CH2OH |
Brechungsindex | 1.474 |
Menge | 2500 mL |
Beilstein | 635685 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Glycerol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycerin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction