Learn More
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Glykan-Analysesäule für die qualitative, quantitative und strukturelle Charakterisierung von in biologischen Molekülen vorhandenen ungeladenen und geladenen Glykanen.
Marke: Thermo Scientific™ 082474
274.27 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 LC-Säulen für die qualitative, quantitative und strukturelle Charakterisierung von in biologischen Molekülen vorhandenen ungeladenen und geladenen Glykanen. Diese leistungsstarke, Silika-basierte Säule für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) ermöglicht die gleichzeitige Trennung von Glykanen nach Ladung, Größe und Polarität. Sichern Sie sich mittels LC-Fluoreszenz- und LC-Massenspektrometrie (MS) eine hohe Auflösung und Analysen mit hohem Durchsatz mit einzigartiger Selektivität für biologisch bedeutsame, markierte oder native Glykane.
Die GlycanPac AXH-1 LC-Säule, die auf innovativer Mixed-Mode-Oberflächenchemie basiert, kombiniert schwachen Anionenaustausch mit Retentionsmechanismen der hydrophilen Interaktionschromatographie (Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography, HILIC) für optimale Selektivität und leistungsstarke Auflösungen. Die WAX Funktion liefert Retention und Selektivität für negativ geladene Glykane, während der HILIC-Modus die Trennung von Glykanen mit identischer Ladung nach Polarität und Größe ermöglicht. Demzufolge bietet Ihnen die GlycanPac AXH-1 LC-Säule völlig neue Möglichkeiten für die Glykan-Trennung.
Einzigartige Glykan-Selektivität nach Ladung, Größe und Polarität
- Hervorragende Auflösung sowohl für native als auch markierte Glykane
- Besonders gut geeignet für die hochauflösende Charakterisierung von Glykan-Profilen und die einfache Quantifizierung von Glykanen nach Ladung
- Kompatibel mit Methoden zur Fluoreszenz- und MS-Detektion
- Hohe chromatographische Effizienz und hervorragende Säulenstabilität
GlycanPac AXH-1 LC-Säulen basieren auf hochreinem, kugelförmigem Silika-Substrat in den Größen 1,9 µm für UHPLC- und 3 µm für standardmäßige HPLC-Anwendungen. Die verschiedenen Abmessungen der GlycanPac AXH-1 LC-Säulen erfüllen die Anforderungen Ihrer Anwendungen durch unterschiedliche Auflösungen, Durchsatz und Geräteanforderungen.
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 2/Pkg | |
10 mm | |
Kugelförmiges Silika | |
2 bis 8 | |
Pack of 2 | |
60 °C | |
Geschützt | |
Silika | |
HILIC und Ionenaustausch | |
Bio-LC |
4,6 mm | |
5000 psi (345 bar) | |
3 μm | |
120 Å | |
300 m²/g | |
N/A | |
GlycanPac | |
Mixed-Mode | |
Vorsäulenkartusche | |
Responsibly packaged |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.