Learn More
Invitrogen™ pRSET-EmGFP Bacterial Expression Vector
Ermöglichen die Fusion eines Proteins von Interesse mit den weit verbreiteten und gut gekennzeichneten fluoreszierenden Proteinen der Qualle Aequorea Victoria
Marke: Invitrogen™ V35320
Beschreibung
- Diese Vektoren enthalten das EGFP, für Emerald Green Fluorescent Protein (EmGFP), das weiter für die Säugetierexpression optimiert wurde
- Vektor kodiert auch für Cyan (CFP) und Blau (BFP) fluoreszierende Proteine für den einfachen, nicht-invasiven Nachweis von rekombinantem Protein
Bakterienexpression, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Assays für fluoreszierendes Protein (z. B. GFP), Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays

Spezifikation
Induzierbar | |
T7 | |
GFP (EmGFP) | |
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle | |
Restriktionsenzym/MCS | |
pRSET |
IPTG | |
Bakterien-Expressionsvektor | |
Keine | |
Ampicillin (AMPR) | |
His-Tag (6x), Xpress Epitop-Tag | |
10 μg | |
Vivid Colors™ |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.