Learn More
Merck XFUF04711 GLASS CYLINDER
Marke:  Merck XFUF04711
Artikelnummer. 10776901
  • 357.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Rührzellenzylinder
Glas
75 mL
Name des Produkts
Merck XFUF04711 GLASS CYLINDER > Kapazität: 75 ml