Learn More
Fisherbrand™ DIGITAL COUNTER
Solid-state construction and single, tactile-feel click button ensure accurate operation without gear and miscount problems
Marke:  Fisherbrand™ 3127
Artikelnummer. 11714406
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: 1.5V Button Cell 375 Battery (02-440-1C), battery powers unit for two years of continuous operation
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Digital Counter is water- and shock-resistant— perfect for lab or plant use. Solid-state construction and single, tactile-feel click button ensure accurate operation without gear and miscount problems.
Fits in hand and stands on bench.
  • Easy-to-read 0.25 in. LCD tallies up to 99,999
  • Fail-safe design prevents unintentional reset
  • Housed in a rugged but lightweight ABS plastic case
Bestellinformation
Dimensions: 0.83D x 1.66W x 2.62 in. H (2.1 x 4.24 x 6.67cm), Net weight: 1 oz. (28.3g)
Spezifikation
Spezifikation
Digital Counter
99,999
0.83 in.
2.62 in.
1.66 in.
1 oz.
Lab and plant use
LCD
Each
2.1cm
6.67cm
6.67cm
28.3g
1.5V Button cell 375 battery
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ DIGITAL COUNTER > Digital Counter