Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen mit Schraubverschluss
Lagern Sie Proben sicher in niedrigen oder hohen Glasfläschchen. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Polypropylen-Schraubverschlüsse werden separat verkauft.
73.55 CHF - 205.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Neutrales Glas (Typ 1B) |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlussgröße | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlussgröße | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15364779
|
Fisherbrand™
15364779 |
28 ml | 28 mm | Squat form | N/A | ||||||
15394779
|
Fisherbrand™
15394779 |
7 ml | 15 mm | Tall form |
115.44 CHF
399 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15304789
|
Fisherbrand™
15304789 |
10.5 ml | 15 mm | Tall form |
127.00 CHF
399 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15354779
|
Fisherbrand™
15354779 |
14 ml | 22 mm | Squat form |
95.50 CHF
190 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15314789
|
Fisherbrand™
15314789 |
14 ml | 18 mm | Tall form | N/A | ||||||
15324789
|
Fisherbrand™
15324789 |
21 ml | 18 mm | Tall form | N/A | ||||||
15344779
|
Fisherbrand™
15344779 |
7 ml | 18 mm | Squat form |
109.00 CHF
264 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15374779
|
Fisherbrand™
15374779 |
1.75 ml | 10 mm | Tall form |
205.00 CHF
882 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15384779
|
Fisherbrand™
15384779 |
3.5 ml | 10 mm | Tall form |
163.00 CHF
666 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem neutralem Glas des Typs 1B
- Niedrige und hohe Form mit Standard-Halsgrößen
- 1 Dram entspricht etwa 3.55 ml (oder 0.125 fl. oz.)
- Geeignet für Medien, Diagnostik, Lagerung, Betrachtung und Probennahme
- Fisherbrand™ schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft
Spezifikation
Durchsichtig | |
Neutrales Glas (Typ 1B) | |
Schraubverschluss |