Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen mit Schraubverschluss
Lagern Sie Proben sicher in niedrigen oder hohen Glasfläschchen. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Polypropylen-Schraubverschlüsse werden separat verkauft.
Marke:  Fisherbrand™ 15314789
76.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15314789
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus klarem neutralem Glas des Typs 1B
  • Niedrige und hohe Form mit Standard-Halsgrößen
  • 1 Dram entspricht etwa 3.55 ml (oder 0.125 fl. oz.)
  • Geeignet für Medien, Diagnostik, Lagerung, Betrachtung und Probennahme
  • Fisherbrand™ schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Neutrales Glas (Typ 1B)
Tall form
72 mm
20 mm
14 ml
Schraubverschluss
18 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen mit Schraubverschluss > Hohe Form; 14 ml