Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen mit Schraubverschluss
Lagern Sie Proben sicher in niedrigen oder hohen Glasfläschchen. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Polypropylen-Schraubverschlüsse werden separat verkauft.
Brand:  Fisherbrand™ 15374779
112.72 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 15374779
  • 205.00 CHF / 882 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
View Available Promotions
Only null left
Verfügbar ab: 30-06-2025
Add to basket
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Description
Description
  • Hergestellt aus klarem neutralem Glas des Typs 1B
  • Niedrige und hohe Form mit Standard-Halsgrößen
  • 1 Dram entspricht etwa 3.55 ml (oder 0.125 fl. oz.)
  • Geeignet für Medien, Diagnostik, Lagerung, Betrachtung und Probennahme
  • Fisherbrand™ schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Durchsichtig
Neutrales Glas (Typ 1B)
Tall form
36 mm
11 mm
1.75 ml
Schraubverschluss
10 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
View accessory products
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen mit Schraubverschluss > Hohe Form; 1,75 ml